Learn More
BRAND™ Färbetröge aus PMP (TPX™)
Die PMP-Konstruktion mit dem Shiefferdecker-Muster fasst 20 Objektträger hintereinander.
Marke:  BRAND™ 474410
Artikelnummer. 10494871
  • 114.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
  • Transparent
  • Geeignet für 20 Objektträger (10 Paar, Rücken an Rücken)
  • Mit Deckel
  • Abmessungen: 76 x 26 mm
  • Schiefferdecker-Muster
  • Wird in Packungen mit 4 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PMP
Färben
20
86 mm
51 mm
Durchsichtig
Färbebehälter
4 Packung
76 x 26 mm
70 mm