Learn More
Kartell™ PMP-Becher, Klasse B, niedere Form
Die Konstruktion aus PMP gewährleistet außergewöhnliche Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Kartell™ PMP-Becher der Klasse B in niedriger Ausführung sind autoklavierbar und für Lebensmittel geeignet.
25.70 CHF - 89.50 CHF
Spezifikation
Farbe | Kristallklar |
---|---|
Material | PMP (Polymethylpenten) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 170 °C |
Typ | Messbecher |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10709661
|
Kartell™
0154500 |
250 ml |
89.50 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10365871
|
Kartell™
0154800 |
1000 ml |
53.95 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11361155
|
Kartell™
0154900 |
2000 mL | |||||||
11311235
|
Kartell™
0133100 |
5000 ml | |||||||
Beschreibung
- Kristallklares PMP sorgt im Labor für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit reduzierter Bruchgefahr
- Widersteht kurzzeitig 170 °C und dauerhaft 150 °C
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kristallklar | |
Für Lebensmittel geeignet | |
Messbecher | |
Ja | |
Gegossene Skala |
PMP (Polymethylpenten) | |
170 °C | |
Ja | |
ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1 | |
Niedrig |