Learn More
Bohlender™ PMMA-Star-Exsikkator B 304 x T 375 x H 520 mm
Diese Exsikkatoren eignen sich für verschiedenste Trocknungsanwendungen. Bohlender™ PMMA SICCO Star Exsikkatoren zeichnen sich durch einen Aluminiumrahmen sowie Panels aus Acrylglas, vier Regalböden aus Acrylglas, Tablett, Hygrometer und Trockenmittel aus.
Marke: Bohlender™ V1871-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendbar mit bis zu 26 Regalen
- Stapelbar
- Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
- Tür mit Magnetverschluss und kreisförmiger Gummidichtung
- Rutschfeste Gummifüße
- Einfach zu lesendes elektronisches Hygrometer
- Variable Höhen aus Acrylglas
- Teleskopregale
- Trockenmittelfach
- Kieselgel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Klar | |
SICCO Star-Exsikkator | |
Teleskopisch | |
330 x 260 x 480 mm | |
260 mm | |
375 mm |
PMMA | |
Je 1 | |
51 L | |
310 mm | |
480 mm | |
330 mm |