Learn More
Cytiva PlusOne Reagenzien
Qualitativ hochwertige Reagenzien für die Elektrophorese. Cytiva Life Sciences™ PlusOne-Reagenzien sind ein umweltfreundliches Lösungsmittel mit geringer Toxizität für eine qualitativ hochwertige Elektrophorese.
Marke: Cytiva 17-1330-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Harnstoff
- Bietet höchste Auflösung und die saubersten Ergebnisse für IEF, die unter Denaturierungsbedingungen durchgeführt werden
- Harnstoff löst und entfaltet die meisten Proteine zu deren vollkommen zufälligen Gestaltung, wobei alle ionisierbaren Gruppen der Lösung ausgesetzt sind
- 8M Harnstoff in der 2-D-Probenlösung enthalten
Gering toxisches und umweltfreundliches Lösungsmittel
- Wird für die kovalente Befestigung von Polyacrylamidgelen an einer Glasoberfläche verwendet
- Haftet beim Färben und Trocknen gut am Glas
Harnstoff:
- Molekulargewicht: 60.06
- Aggregatzustand: Fest
- Farbe: Weiß
- 500 g-Packung
- Molekulargewicht: 129.06
- Aggregatzustand: Flüssig
- Farbe: Farblos
- 500 ml-Packung
- Molekulargewicht: 248.4
- Aggregatzustand: Flüssig
- Farbe: Blass
- 25 ml-Packung
IEF, PAGE und Sequenzierung
Certifications
Geeignet für DIGE
Spezifikation
2530-85-0 | |
Blass, Farblos, weiß | |
Flüssig | |
−48 °C | |
25 ml |
PlusOne Bind-Silan | |
Bind-Silane | |
Verwendet in IEF, PAGE und Sequenzierung | |
248.4 | |
10–30 °C |