Learn More
Cytiva PlusOne Reagenzien
Qualitativ hochwertige Reagenzien für die Elektrophorese. Cytiva Life Sciences™ PlusOne-Reagenzien sind ein umweltfreundliches Lösungsmittel mit geringer Toxizität für eine qualitativ hochwertige Elektrophorese.
Marke: Cytiva 17-1332-01
Beschreibung
Harnstoff
- Bietet höchste Auflösung und die saubersten Ergebnisse für IEF, die unter Denaturierungsbedingungen durchgeführt werden
- Harnstoff löst und entfaltet die meisten Proteine zu deren vollkommen zufälligen Gestaltung, wobei alle ionisierbaren Gruppen der Lösung ausgesetzt sind
- 8M Harnstoff in der 2-D-Probenlösung enthalten
Gering toxisches und umweltfreundliches Lösungsmittel
- Wird für die kovalente Befestigung von Polyacrylamidgelen an einer Glasoberfläche verwendet
- Haftet beim Färben und Trocknen gut am Glas
Harnstoff:
- Molekulargewicht: 60.06
- Aggregatzustand: Fest
- Farbe: Weiß
- 500 g-Packung
- Molekulargewicht: 129.06
- Aggregatzustand: Flüssig
- Farbe: Farblos
- 500 ml-Packung
- Molekulargewicht: 248.4
- Aggregatzustand: Flüssig
- Farbe: Blass
- 25 ml-Packung
IEF, PAGE und Sequenzierung
Certifications
Geeignet für DIGE
Spezifikation
2530-85-0 | |
Farblos | |
Harnstoff | |
Verwendet in IEF, PAGE und Sequenzierung | |
500 ml |
PlusOne Repel-Silane ES | |
2% | |
Flüssig | |
129,06 | |
Trocken und dunkel bei Raumtemperatur lagern |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H302 + H312-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: octamethylcyclotetrasiloxane, dimethyldichlorosilane