Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
Marke:  asecos™ 23133
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866576
  • 94.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
  • Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl und integrierter Flammensperre
Specifications
Specifications
Behälter mit Kolben
1 L
Stahl
178.00 mm
200.00 mm
0.9 kg
0.3 gal.
Gelb
7.01 in.
7.87 in.
1.98 lb.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers