Learn More
asecos™ Sparanfeuchter Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
Marke:  asecos™ 23134
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816336
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
  • Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl und integrierter Flammensperre
Spezifikation
Spezifikation
Behälter mit Kolben
2.5 L
Stahl
178.00 mm
290.00 mm
1.17 kg
0.7 gal.
Gelb
7.01 in.
11.42 in.
2.58 lb.