missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN110plus, gerade

Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.

Marke:  Memmert™ SN110plusB29718

Artikelnummer. 17568455

  • 46.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation

Spezifikation

60,3 mm
Sterilisator SN110plus
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote