Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN110, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke:  Memmert™ SN110B29718
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Artikelnummer. 17528435
  • 42.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Spezifikation
60,3 mm
Sterilisator SN110