Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF260, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ SF260B29719
Additional Details : Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
60,3 mm | |
Sterilisator SF260 |