Learn More
SI Analytics™ Stecker-Kabel-Kombination
SI Analytics™ Stecker-Kabel-Kombination ist ein 5 m langes Koaxialkabel mit Elektrodenstecker und einem freien Ende.
Marke: SI Analytics™ 285120052
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stecker-Kabel-Kombinationen
- Koaxialer Elektrodenstecker
- 5 koaxiales Kabel
- Freies Ende
Spezifikation
Koaxialer Elektrodenstecker | |
Freies Ende | |
5 m |