missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PLEKHA6 Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00022874-P01.10ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16126682

  • 371.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH10522.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
29.4
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 μg
MHPRWAARLPLFISLLERADSVTAAYAKQH
KIAA0969/MGC176733/PEPP3
PLEKHA6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
22874
PLEKHA6 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLEKHA6
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt