Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11321518
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Aussehen Silvery white wire
Dichte 21.45g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.997% (Metals basis)
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser