Learn More
Platindraht, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
250 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Aussehen | Silvery white wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.997% (Metals basis) |
Menge | 50 cm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser |