Learn More
Platindraht, 0.25 mm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11351378
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
Platin
[Pt]
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
Platin
[Pt]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Platinum
Schmelzpunkt 1768.4°C
Siedepunkt 3825°C
Aussehen Silvery white wire
Dichte 21.45G/CC
Menge 25 cm
Formelmasse 195.08
Güte ISA-Normale, Typ R oder S
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser