Learn More
Lauda™ Platin-Widerstandsthermometer
Aus Platin. Lauda™ Platin-Widerstandsthermometer sind für die Verwendung mit der Edelstahlausführung Pt100 bis EN60751 mit Lemo-Anschluss vorgesehen.
540.00 CHF - 715.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10261602
|
Lauda™
ETP 009 |
250 mm |
540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10271602
|
Lauda™
ETP 012 |
150 mm |
715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Genauigkeitsklasse A
- Lemo-Anschluss
Spezifikation
−200 °C bis 300 °C | |
Platin |