Learn More
Platin, nominell 70 % auf komplexer Kohlefaserstützung mit großer Oberfläche, HiSPEC™ 13100, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453935
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platine, platino, on carbon, platinum, metal, platin german, platinum, elemental, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum, HiSPEC™ 13100
Namenshinweis Nominally 70% on high surface area advanced carbon support
Farbe Grau bis Schwarz
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.