Learn More
Platin, nominal 40 % auf Ruß, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-6-6
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Prozentgehaltsbereich nominally 40% on carbon black
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia,but insoluble in hydrochloric and nitric acids.
Form Powder