Learn More
Platin-Iridium-Draht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
624.34 CHF - 4875.49 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 80:20 wt%
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11489960
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044732.BQ
5 cm
624.34 CHF
5 Zentimeter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11499960
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044732.BS
10 cm
1207.05 CHF
10 Zentimeter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11409970
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044732.BW
50 cm
4875.49 CHF
50 Zentimeter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 80:20 wt%
Insoluble in water.
≈0.85g/5cm
1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
MFCD02091683
Geruchsneutral
Draht
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen