Learn More
Platinfolie, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Farbe | Weiß |
Aussehen | Silvery white foil |
Dichte | 21.45 g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
Menge | 50 x 50 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |