Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Luftfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen
406.00 CHF - 836.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ADCF; FDA; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; NSF-61; 3A; NSF-51; USP |
---|---|
Beschreibung | Platinvernetzt, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend. |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Silikon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15120166
|
Masterflex™
95802-14 |
6.4 mm | 12.7 mm | 17 psi |
406.00 CHF
7.50 Meter |
N/A | |||
14880742
|
Masterflex™
95802-23 |
12.8 mm | 19.2 mm | 12 psi |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15171073
|
Masterflex™
95802-26 |
19.1 mm | 25.4 mm | 9 psi |
836.00 CHF
7.50 Meter |
N/A | |||
13464566
|
Masterflex™
95802-21 |
12.8 mm | 15.9 mm | 8 psi |
407.00 CHF
7.50 Meter |
N/A | |||
Beschreibung
- Durchscheinende, platinbehandelte Silikonschläuche
- Druckverdichtungssatz mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.
- Geruchlos, ungiftig.
- Der Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600).
- Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI und der 3A-Hygienenormen.
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
- Temperaturbereich: -58 bis +446 °F (-50 bis +230 °C).
- Sterilisierung: Autoklav oder Gammabestrahlung.
Spezifikation
ADCF; FDA; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; NSF-61; 3A; NSF-51; USP | |
Autoklavierbar | |
25 ft. | |
Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie allgemeine Laboranwendungen. | |
-51 °C | |
Autoklav oder Gamma | |
460 °F |
Platinvernetzt, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend. | |
Silikon | |
7.6 m | |
-60 °F | |
25 ft./Pk. | |
Durchscheinend | |
237 °C |