Learn More
Platin-Cobalt-Farbe 50, Farbstandard, Lovibond™
500 ml, nicht gekennzeichnet, geruchlos, ca. 3, Lösung, mischbar mit Wasser in allen Proportionen, Hexachlorplatinat von Kalium, Kobaltchlorid, Salzsäure
Marke: Lovibond Tintometer 134180
Additional Details : CAS : 7791-13-1 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
500 ml, nicht gekennzeichnet, geruchlos, ca. 3, Lösung, mischbar mit Wasser in allen Proportionen, Hexachlorplatinat von Kalium, Kobaltchlorid, Salzsäure
Spezifikation
500 mL | |
Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid | |
Mischbar mit Wasser in allen Proportionen |
Odorless | |
∼3 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- COLOUR STANDARD HAZEN 50
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, cobalt dichloride hexahydrate