Learn More
Platin, 5 % auf Kohlenstoff, trocken, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Platinum is a catalyst used for hydrgenation of alkenes, alkynes, nitro groups; also used for hydrogenolysis of cyclopropanes, catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Platin ist ein Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkynen und Nitrogruppen, und wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet und katalysiert die Oxidation von Alkoholen.
Löslichkeit
Löslich in kochendem Königswasser (reagiert) und geschmolzenen Alkalicyaniden (reagiert). Unlöslich in Wasser, Mineralsäuren und organischen Säuren.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln & Lösungsmitteldämpfen organischer Stoffe. Unter inertem Gas lagern.
Platin ist ein Katalysator für die Hydrierung von Alkenen, Alkynen und Nitrogruppen, und wird auch für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet und katalysiert die Oxidation von Alkoholen.
Löslichkeit
Löslich in kochendem Königswasser (reagiert) und geschmolzenen Alkalicyaniden (reagiert). Unlöslich in Wasser, Mineralsäuren und organischen Säuren.
Hinweise
Nicht zusammen mit Säuren lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln & Lösungsmitteldämpfen organischer Stoffe. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Namenshinweis | 5% on carbon, Dry |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Merck Index | 14,7529 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids. |