Learn More
Draht aus Rhodium und 20 Vol.-% Platin, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
171.00 CHF - 664.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum 20 wt% Rhodium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh; 80:20 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00198186
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11349388
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043274.BU
25 cm
171.00 CHF
25 Zentimeter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11359388
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043274.BY
100 cm
664.00 CHF
100 Zentimeter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Platinum 20 wt% Rhodium wire
Pt:Rh; 80:20 wt%
MFCD00198186
Odorless
Draht
0.25mm (0.01 in.) dia.
(Metallbasis)
99.9%
≈0.24g/25cm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen