Learn More
Draht aus Rhodium und 20 Vol.-% Platin, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043274.BY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Platinum 20 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 80:20 wt% | |
MFCD00198186 | |
99.9% | |
≈0.24g/25cm |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
100 cm | |
Odorless | |
Draht |
RUO – Nur für Forschungszwecke