Learn More
Gilson™ PLATEMASTER™ Höhenanschlag
Mit diesem Pipettierkopfhöheneinsteller können Sie die Pipettierhöhe ganz einfach einstellen.
Marke:  Gilson™ F1077605
46.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22005" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15823192
  • 48.75 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Höhenanschlag ist ein Zubehör für den PLATEMASTER™, das eine einfache Änderung der Pipettierhöhe ermöglicht.
  • Gewährleistet eine angemessene Spitzentiefe in flachen oder tiefen Well-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
Pipettiererzubehör
ISO 9001
Polypropylen
PLATEMASTER™
Nicht autoklavierbar
Schwarz
Liquid Handling
1 Jahr