Learn More
Thermo Scientific™ Plate Frame for 96-well Piko PCR Plates, white
Plattenrahmen für 96-Well Piko-PCR-Platten, weiß
Marke: Thermo Scientific™ SFR0961
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Thermo Scientific Plattenrahmen für 96-Well-Piko-PCR-Platten, weiß, ist für die Verwendung mit den Thermo Scientific Piko-PCR-Platten vorgesehen, einer Reihe von PCR-Platten mit der Größe eines Mikroskop-Objektträgers. Wir haben nicht nur die Größe der Platte verkleinert, sondern auch die Dicke der Well-Wände mit unserer patentierten Ultra-Thin-Wall(UTW)-Technologie drastisch reduziert.Vier Platten können in einen Einzelrahmen gesetzt werden, wodurch das Äquivalent zu einer standardmäßigen 384-Well-Mikrotiterplatte entsteht.
Besondere Merkmale
Anwendungen
Ähnliche Produkte
Piko-PCR-Platte, 96-Well, transparent
Piko-PCR-Platte, 96-Well, weiß
Spezifikation
50 Rahmen | |
Weiß | |
Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System | |
96 | |
50 frames |
Piko | |
Rahmen | |
Polypropylen | |
96-Well-Platten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur