Learn More
Eppendorf™ Plattenträger für Becher
Träger für MTP-, DWP- und PCR-Platten. Erhältlich für Becher mit hoher Kapazität und Platten-/Röhrchenbecher
365.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15748379
|
Eppendorf™
5920705008 |
Plattenträger für Platten-/Röhrchenbecher | 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP) |
365.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15684614
|
Eppendorf™
5920729004 |
Plattenträger für Becher mit großem Fassungsvermögen | 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP) |
365.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Anzahl der Röhrchen pro Adapter/pro Rotor: 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP) oder 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
- 2/Set.
Spezifikation
für MTP-, DWP-, PCR-Platten |