Learn More
BD Plastipak™ Spritze mit Katheterspitze
Graduierte Spritze mit Katheterspitze und zentrischem Luer-Ansatz. BD Biosciences™ Plastipak™ Spritze mit Katheterspitze ist eine sterile Einmalspritze.
Marke:  BD 300605
Artikelnummer. 10274104
  • 289.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 100 ml
  • Steril
  • Einwegprodukt
  • Graduiert
  • Katheterspitze
  • Luer-Lock-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen, Europäische Richtlinie 93/42/EWG (Konformitätsbewertung Anhang V und VII) Zertifikate: Nr. 95 Q 252156 und Nr. 252231 Q (Referenzen 309661 & 309620 ) ; zertifiziert durch NSAI (Nr. 0050)
Durchsichtig
Ja
Spritze mit Katheterspitze
1 mL
Katheter
Steril
Plastic
39 mm
122 mm
Ja
100 ml