Learn More
Kartell™ Lamellenstopfen für Einweg-Röhrchen
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
Marke: Kartell™ 8830506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die flexiblen Lamellen gewährleisten einen festen Sitz.
- Für Röhrchen von 11 bis13 mm oder 15 bis 17 mm
- Erhältlich in zahlreichen Farben zur Codierung
Spezifikation
CE-IVD | |
Polyethylen | |
15- bis 17 mm-Röhrchen |
Gerippter Stöpsel | |
Gelb |