Learn More
Micronova™ Kunststoffzylinder- und Gerätebürsten
Diese leichten, langlebigen Bürsten bestehen aus FDA-zugelassenen, BPA-freien Basisharzen und Polyester-Borsten und werden an Kunststoffgriffen mit Gewinde befestigt. Erhältlich in Kuppelform (Zylinderbürste) und länglicher Form (Kesselbürste) für spezielle Reinigungsaufgaben.
71.99 CHF - 77.85 CHF
Spezifikation
Bristle Material | Polyester |
---|---|
Griffmaterial | Plastic |
Pflegeanleitungen | Bei Umgebungstemperatur verwahren |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Reusable |
Benötigt: Griffe der Serie STAH oder STAEH
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12775745
|
Micronova™
BRWH-40 |
Flaschenbürste | 40.6 cm | 16 in. | N/A | ||||
12725745
|
Micronova™
BRWH-02 |
Zylinderbürste mit Acme-Gewinde | 17,8 cm | 7 in. |
74.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12735745
|
Micronova™
BRWH-03 |
Zylinderbürste mit Acme-Gewinde | 12,7 cm | 5 in. |
74.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12785745
|
Micronova™
BRWH-41 |
Kesselbürste mit Acme-Gewinde | 19,1 cm | 7.5 in. |
77.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Micronova Kunststoffzylinder- und Gerätebürsten sind in zwei Varianten mit optionalen Bürstenabdeckungen für die Feinreinigung und Desinfizierung erhältlich. Die Zylinderbürste ist kuppelförmig für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten und andere Zylinder, optional mit Bürstenabdeckung BRSC6-02. Die Kesselbürste ist länglich für kleine Tanks, Ballonflaschen und andere Produktionsgeräte geformt und kann optional mit der Bürstenabdeckung BRSC6-41 verwendet werden.
- Leichte, langlebige Gerätebürsten mit Borsten aus Polyester
- Ideal für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten und andere Zylinder
- Hergestellt aus von der FDA zugelassenen, BPA-freien Basisharzen
- Die Zylinderbürste ist eine runde/kuppelförmige Bürste
- Die Kesselbürste ist eine längliche Bürste
- Für die Feinreinigung und Sterilisierung sind Bürstenabdeckungen erhältlich
- FDA-zugelassen für indirekten Lebensmittelkontakt
- Mit ACME-Gewinde zum Befestigen an Griffen der STA-Serie
- Die optionalen Stoffabdeckungen verbessern die Feinreinigung und Desinfizierung
Spezifikation
Polyester | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
Reusable | |
Je 1 |
Plastic | |
Weiß | |
Zum Reinigen des Unterteils und der Seiten von runden Gefäßen |