Learn More
3M™ Kunststoff-Schweißband
3M™ Kunststoffschweißband, geeignet für die Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen und Helmkombinationen.
43.80 CHF - 845.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Kunststoff |
Produkttyp | Schweißband |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15729867
|
3M™
7000103789 |
3M™ Kopfschutzkombinationen der G500-Serie |
43.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17267206
|
3M™
7000108029 |
Alle 3M™ Schutzhelme |
845.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15739957
|
3M™
7000108029 |
Alle 3M™ Schutzhelme | |||||||
Beschreibung
- Ersatz-Schweißband aus Kunststoff, geeignet für die Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen und 3M™ G500-Helmkombinationen
- Schnell und einfach zu installieren
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Schwarz | |
Kunststoff | |
Schweißband |