Learn More
Nickel Electro™ Flacher Deckel aus Kunststoff
Reduziert Verdunstung und Geräusch in einem Ultraschallbad. Nickel Elekcro™ Clifton™ Kunststoffflachdeckel ist aus einem Stück gefertigt.
Marke:  Nickel Electro™ LD-3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13171323
  • 73.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einteilige Konstruktion
  • Reduziert die Verdunstung
  • Verringert Rauschen
  • Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
Spezifikation
Spezifikation
Ultraschallbad SW3H
Kunststoff