Learn More
Greiner Bio-One EasyLoad™ 1000 Nachfüllsystem
Zur Steigerung der Stabilität beim Autoklavieren. Greiner Bio-One™ EasyLoad™ 1000 Nachfüllsysteme sind einfache, zeit- und platzsparende Nachfüllsysteme für Standard-Pipettenspitzen.
Marke: Greiner Bio-One 741035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitzen: Nur für die einmalige Verwendung; Gestell: autoklavierbar bei 121°C
- Stapelbar
- Farbkodierte Boxen
- Positionierungsanleitung für einfache Platzierung
- Der Innenaufbau unterstützt den sicheren Einsatz mit Mehrkanalpipetten
- Volumen: 100 - 1000 μl
- Geeignet für Einkanalpipettierer der Marken Brand™, Eppendorf™, Finnpipette™, Gilson™ und Socorex™
- Graduiert
Spezifikation
100 to 1000 μL | |
Naturfarben | |
Nachfüllpackung | |
Universal Fit, Eppendorf Pipetter, Finnpipette™, Gilson™, Socorex™ | |
EasyLoad |
Nicht steril | |
Autoclavable | |
Ja | |
Ja | |
PP (Polypropylen) |