Learn More
Fisherbrand™ Plastic Disposable Generator Probe
Accessory compatible with Fisherbrand 150 and 850 Homogenizers. Ideal for applications where cross contamination is a concern and for homogenization where sample size or sample hardness dictates that processing with the 7 mm disposable generator probe is prohibitive. Adapter required for use.
662.00 CHF - 2400.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probe |
---|---|
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 12 mm |
Länge (angloamerikanisch) Sonde | 110 mm |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Klingenmaterial | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30130215
|
Fisherbrand™
F-301250 |
25 Pk. |
662.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30130216
|
Fisherbrand™
F-321250 |
50 Pk. |
1265.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30130217
|
Fisherbrand™
F-341250 |
100 Pk. |
2400.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideal for tough to process samples
- Economical: <1% of cost of stainless steel generator probes
- Eliminates cross contamination
- Ideal for PCR, RNA and DNA extractions
- Maintenance free
- Processing range: >250 μL - maximum volume will be application specific
Spezifikation
Probe | |
110 mm | |
Polypropylene | |
Blue |
12 mm | |
Autoclavable | |
Polycarbonate, Polyetherimide | |
Fisherbrand 150 and 850 Homogenizer |