Learn More
Fisherbrand™ Glatter Kolbenkopf für Gewebeschleifer aus PTFE
Zur Verwendung mit einem Glasgefäß für die Homogenisierung von Gewebematerial. Der einfache Kolben für den Gewebeschleifer besteht aus reinem PTFE.
Marke:  Fisherbrand™ 011.230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10025941
  • 23.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE
  • Ultrarein, keine Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
  • Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Weiß
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen
Reduzierung der Partikelgröße
270 mm
Ja (einzeln)
30 ml
Gewebemühle-Homogenisator
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß