Learn More
Thermo Scientific™ Human PKMYT1, GST Tag Recombinant Protein
This PKMYT1 recombinant human protein (full length) was expressed in insect cells. PKMYT1 serine/threonine kinase is a member of a family of neural specific, zinc finger-containing DNA-binding proteins which binds to the promoter regions of proteolipid proteins of the central nervous system.
570.00 CHF - 8240.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004194
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 80.8 kDa
Kinase-Familie WEE Kinase Family
Proteinlänge Full Length
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A30984
10 μg
570.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15990383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A32902
100 μg
2645.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A33387
1 mg
8240.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • This PKMYT1 recombinant human protein (full length) was expressed in insect cells
  • PKMYT1 serine/threonine kinase is a member of a family of neural specific, zinc finger-containing DNA-binding proteins
  • MYT1 of the oligodendrocyte lineage, along with a closely related CCHC zinc finger, is expressed in developing neurons in the mammalian central nervous system
  • PKMYT1 recombinant human protein is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service
  • Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
  • Also available in our SelectScreen Kinase Profiling Service
Spezifikation
Spezifikation
NP_004194
80.8 kDa
Full Length
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 50 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Liquid
Kinase Assay
WEE Kinase Family
Human
GST Tag
Dry Ice