Learn More
PKC Sampler Kit, BD
Marke: BD Biosciences 611421
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species:
Isotype: IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG1, IgM
Cross Reactivity Species: Hu, Rt
Western Blotting
Spezifikation
Unconjugated | |
Affinity Purified | |
10 μg (Each) | |
IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG1, IgM |