Learn More
3M™ Pistazienprotein ELISA-Kit, E96PST
Für den Nachweis von Pistazienproteinen in ortsgebundenen Reinigungsmitteln (CIP), Probeentnahmen aus der Umgebung, Lebensmittelzutaten und verarbeiteten Lebensmittelprodukten.
Marke:  3M™ 7100151349
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Artikelnummer. 17213814
  • 1102.40 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt, um sowohl verarbeitete als auch unverarbeitete Zielallergenproteine zu erkennen.
  • Der Test eignet sich für Umwelttupfer, CIP-Spülwasser und Lebensmittelproben.
  • Ein universelles Extraktionsprotokoll rationalisiert die Tests auf mehrere Analyte und spart so Reagenzien und wertvolle Zeit.
Spezifikation
Spezifikation
UNTERSUCHUNG
96 Wells
50 Minuten