Learn More
Miele Professional™ Wagen
Wagen E 404/1 zur optimalen Aufnahme von bis zu 38 Pipetten, Anschluss für Heißlufttrocknung
Marke: Miele Professional™ 6727910
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 38 Pipetten in 3 Reihen
- 1. Reihe: 10 Pipette á 100 ml (bis 550 mm), Strebenabstand 20 mm
- 2. Reihe: 14 Pipetten á 25 ml, Strebenabstand 26 mm
- 3. Reihe: 14 Pipetten á 10 ml, Strebenabstand 26 mm
- ohne Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle
Spezifikation
38 Pipetten | |
1 Stück | |
E 404/1 Mobiler Injektor | |
Pipetten |