Learn More
Eppendorf™ Pipettenhalter
Zur praktischen und sicheren Aufbewahrung von bis zu sechs Eppendorf-Pipetten und/oder Geräten für die Handhabung von Flüssigkeiten. Eppendorf™ Pipettenhalter sind für den Einsatz mit dem Eppendorf Research plus und dem Biomaster 4830 vorgesehen.
Marke: Eppendorf™ 3115600019
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Ersatz-Pipettenhalter für Pipettenkarussell
Spezifikation
Je 1 |