Learn More
PIPES, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | PIPES |
CAS | 5625-37-6 |
Menge | 100 g |
Summenformel | C8H18N2O6S2 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Synonym | 1,4-Piperazindiethansulfonsäure, Piperazin-n,n'-bis-2-Ethansulfonsäure, 2,2'-Piperazin-1,4-diyl-diethanesulfonsäure, 1,4-Piperazinbis-Ethansulfonsäure, 2-4-2-Sulfoethyl piperazin-1-yl-ethansulfonsäure, Piperazin-1,4-bis-2-Ethansulfonsäure, 1,4-Piperazin-Diethanesulfonsäure, 2,2'-Piperazin-1,4-diyl-bis-ethansulfonsäure, 1,4-piperazine-diethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl bis ethanesulphonic acid |
InChI-Schlüssel | IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
IUPAC-Name | 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 302.36 |