Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98.5+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10711261
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Extinktion (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material PIPES
Extinktionsbedingungen (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Farbe Weiß
Physikalische Form MikroKristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5+%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Formelmasse 302.35
Reinheit (%) ≥98.50%
Güte Biochemie