Learn More
Piperonylonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103110
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 4421-09-4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00005820
InChI-Schlüssel PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
PubChem CID 78136
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-Carbonitril
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonylonitrile
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 90.0°C to 95.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H5NO2
Menge 5 g
Beilstein 19, 270
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonylonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.