Learn More
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10045652
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 690631-99-3
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.262
MDL-Nummer MFCD05865147
InChI-Schlüssel VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC-Name (6-Piperidin-1-ylpyridin-3-yl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%