Learn More
(+/-)-Piperazin-2-Carbonsäure-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466180
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3022-15-9
Summenformel C5H12Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.063
MDL-Nummer MFCD00044803
InChI-Schlüssel WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
IUPAC-Name Piperazin-2-carbonsäure;dihydrochlorid
SMILES C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Schmelzpunkt 270°C to 273°C
Menge 5 g
Formelmasse 203.07
Reinheit (%) 98%