Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Thermo Scientific™ Piko-PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko* Thermocycler.
Marke:  Thermo Scientific™ SPL024050
80.96 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276207
  • 176.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko Thermocycler.
>Besondere Merkmale
• Ultra Thin Wall (UTW) für schnelle PCR/qPCR-Anwendungen
• Flaches Profil
• Für die Verwendung mit den Piko- und PikoReal 24-Well-Thermocyclern konzipiert
• Die Platten können in den Plattenrahmen eingerastet werden, um eine standardmäßige 96-Well-Platte zu erhalten
• Kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten und Liquid-Handling-Plattformen
• Well-Abstand und -Größe entsprechen den branchenüblichen Abmessungen(ANSI)
Anwendungen
• PCR
Ähnliche Produkte
Piko-PCR-Platte, 24-Well, weiß
Piko-PCR-Platte, 24-Well, transparent
Plattenrahmen für Piko 24-Well-PCR-Platten, weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
50 Platte
Transparent
Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System
24
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Piko
PCR-Mikrotiterplatte
Polypropylen
Flaches Profil