Learn More
Pig anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
432.00 CHF
Spezifikation
Konzentration LYOPH
Verdünnung Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18101015
Unterlagen ansehen
Bio-Techne
NBP2-69708
10 mg
432.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
IgM Fc Polyclonal specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
LYOPH
Immunoprecipitation
Unconjugated
Porcine
Secondary
Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Polyclonal
Lyophilized
Human
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.