Learn More
Thermo Scientific™ Yeast DNA Extraction Kit
Schnell, effizient und einfach Hefezellen lysieren, um DNA mit Y-PER-Lyse-Reagenz freizusetzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 78870
Artikelnummer. 10473985
  • 318.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Pierce Yeast DNA-Extraktionskit, das ein Thermo Scientific γ-PER Reagenz verwendet, können Hefezellen schnell und einfach lysiert werden, um DNA für Studien freizugeben.
Die mit dem Kit zu erzielenden Erträge sind höher als bei herkömmlichen Methoden der DNA-Isolierung aus Hefe. In der Regel ist die Extraktion und Reinigung der Hefe-DNA zeitraubend und arbeitsintensiv. Die Lyse der proteinhaltigen Hefezellenwand ist schwierig und erfordert aggressive Behandlungen. Diese sind zeitraubend und mit potenziellen Schäden der extrahierten DNA verbunden. Das Protokoll des Yeast DNA Extraction Kit erfordert weniger als eine Stunde und ist ohne enzymatische Behandlungen oder Glass Beads wirksam. Dabei fällt trotz des RNase-Vorkommens so gut wie keine RNA-Kontamination an. Bei Studien mit Saccharomyces cerevisiae wurden konsistent hohe Erträge genomischer und Plasmid-DNA erzielt. Mit diesem Kit gereinigte DNA eignet sich für: PCR-Amplifikation, bakterielle Transformationen, Restriktionsverdauung und Hybridisierung.
Leistungsmerkmale:
  • Es sind keine Behandlungen mit Glass Beads oder aggressiven Enzymen erforderlich.
  • Erzielt mit PCR-Amplifikation (Polymerase-Kettenreaktion) kompatible DNA.
  • Isoliert schnell Plasmid-DNA von S. cerevisiae, geeignet für die Transformation von E. coli
  • Das Protokoll ist auf einfache Weise skalierbar und eignet sich für den Gebrauch bei einzelnen Kolonien bis zu 500 ml-Kulturen
Lieferumfang:
Thermo Scientific γ-PER Hefeprotein-Extraktionsreagenz, DNA-Freisetzungsmittel A und B und Proteinentfernungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: 50 Aufreinigungen aus 10-ml-Kulturen
• Y-PER Hefeprotein-Extraktionsreagenz, 25 ml
• DNA-Freisetzungsmittel A, 20 ml
• DNA-Freisetzungsmittel B, 20 ml
• Proteinentfernungsreagenz, 10 ml
Bei 4 °C lagern. Präzipitate können sich bilden; bei 37 °C 1–5 Minuten lang leicht erwärmen.
PCR, Sequenzierung, Transformation
Hefe-DNA Extraktionskit
Genomische DNA
Hefe
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
75 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Yeast DNA Extraction Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lithium chloride, sodium dodecyl, trometamol, sodium chloride, sodium chloride,disodium hydrogenort