Learn More
Thermo Scientific™ Western Blotting-Filterpapier, extradick, 7 cm x 8,4 cm
Vorgeschnittene Baumwollblätter für die nasse und halbtrockene, passive und elektrophoretische Übertragung von Proteinen aus Polyacrylamidgelen auf PVDF, Nitrozellulose und andere Membranen.
Marke: Thermo Scientific™ 88605
100.89 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Western Blotting Filter Paper sind vorgeschnittene Baumwollblätter für die nasse und halbtrockene, passive und elektrophoretische Übertragung von Proteinen aus Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf PVDF, Nitrozellulose und andere Membranen.
Blotting-Papierblätter sind erforderliche Bestandteile von Transfersandwiches und -kassetten, die normalerweise für verschiedene Arten von Proteinen oder Nukleinsäuren, Gel-zu-Membran- und Transferprotokollen zusammengestellt werden müssen. Hochwertige Filterpapiere für Pierce Western Blotting sind in Standarddicken und als extradicke Blätter erhältlich, die für den praktischen Einsatz mit Mini-Gelen vorgeschnitten sind.Leistungsmerkmale:
Hochwertig – Papier aus sauberer Baumwollzellulosefaser, hergestellt mit additivfreiem Reinstwasser zur Eliminierung von Quellen für Hintergrundsignale und Artefakte
Anwenderfreundlich – Vorgeschnittene Filterpapierbögen in verschiedenen praktischen Größen für die meisten Mini-Gelgrößen, Tanktransferkassetten und Semi-Dry Blotter
Zwei Stärken – Entscheiden Sie sich für Papier mit standardmäßiger Stärke für traditionelle Verfahren oder für extradickes Filterpapier für Blotting mit hoher Kapazität oder zur Vermeidung von Mehrfachblättern
Validiert – Getestet und empfohlen für die Verwendung mit Proteinmethoden, einschließlich des Thermo Scientific Pierce Fast Semi-Dry Blotters (Art.-Nr. 88217)
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Papier | |
Baumwolle | |
50 Blatt | |
Western Blotting-Filterpapier |
Western Blotting-Filterpapier, extradick, 7 cm x 8,4 cm | |
Blatt | |
7 x 8,4 cm | |
2,5 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium iodate, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: iodic acid potassiumsalt
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.